Benzyl acrylate 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 150 ppm
Stab. with ca 150ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 2495-35-4
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Physical Form: Liquid
Density: 1.06
Refractive Index: 1.5180
Appearance: Colourless
Boiling Point: 111°/8mm
Solubility: Soluble in organic solvents
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00048147
Applications: Preparation of high refractive index polyacrylates
Formuła:
C₁₀H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 111 °C (8 mmHg) Gęstość: 1,06 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048147 Numer CAS: 2495-35-4 Numer WE (dawny EINECS): 219-673-9 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |