Tetraallylsilane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 1112-66-9
Molecular Formula: (H2C=CHCH2)4Si
Formula Weight: 192.38
Flash Point: 77°(171°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.8314
Refractive Index: 1.4850
Boiling Point: 91°/10mm
MDL No.: MFCD00048161
Applications: Synthesis of dendrimers
Formuła:
(H₂C=CHCH₂)₄Si Temp. Wrzenia: 91 °C (10 mmHg) Gęstość: 0,8314 Temp. Zapłonu: 77 °C (171 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048161 Numer CAS: 1112-66-9 |