Lithium niobium isopropoxide 5% (w/v) in isopropanol (IPA) , 99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43175.AE
43175.AC
43175.AEEA
2680
PLN
43175.AE
43175.AC
Lithium niobium isopropoxide 5% (w/v) in isopropanol (IPA) , 99% (metals basis)
Lithium niobium isopropoxide
Purity: 99+%
CAS No.: 21864-21-1
Molecular Formula: C18H42LiNbO6
Formula Weight: 454.38
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Alcohol-like
UN No.: UN1219
MDL No.: MFCD00210626
Formuła:
LiNb(OC₃H₇)₆ MW: 454.38 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210626 Numer CAS: 21864-21-1 Jednostka: 1219 ADR: 3 II |