Poly(vinylbenzyl chloride)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43067.09
43067.18
43067.04
43067.09EA
1060
PLN
43067.09
43067.18
43067.04
Poly(vinylbenzyl chloride)
Poly(vinylbenzyl chloride)
CAS No.: 9080-67-5
Molecular Formula: -[CH2CH(C6H4CH2Cl-]n
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00135445
Formuła:
-[CH₂CH(C₆H₄CH₂Cl-]n Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00135445 Numer CAS: 9080-67-5 |