Lithium isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
42930.04
42930.09
42930.04EA
673
PLN
42930.04
42930.09
Lithium isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Lithium isopropoxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 2388-10-5
Molecular Formula: C3H7LiO
Formula Weight: 66.03
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Beilstein Reference: 3618614
UN No.: UN3206
MDL No.: MFCD00048286
Formuła:
C₃H₇LiO MW: 66.028 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048286 Numer CAS: 2388-10-5 Jednostka: 3206 ADR: 4.2 II |