Drukuj
Tetraammineplatinum(II) hydroxide solution (8 - 11% Pt) (w/w)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
42918.NB 42918.NH
42918.NBEA 9780 PLN
42918.NB 42918.NH
Tetraammineplatinum(II) hydroxide solution (8 - 11% Pt) (w/w)
Tetraammineplatinum(II) hydroxide
CAS No.: 38201-97-7 Molecular Formula: H14N4O2Pt Formula Weight: 297.23 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00050044
Formuła: H₁₄N₄O₂Pt
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00050044
Numer CAS: 38201-97-7
Numer WE (dawny EINECS): 253-823-4