Aluminum dihydrogen phosphate 50% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
42858.A1
42858.A7
42858.A1EA
940
PLN
42858.A1
42858.A7
Aluminum dihydrogen phosphate 50% (w/w) roztwór wodny
Aluminum dihydrogen phosphate
CAS No.: 13530-50-2
Molecular Formula: AlH6O12P3
Formula Weight: 317.94
Physical Form: Liquid
Density: 1.5
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00014152
Formuła:
AlH₆O₁₂P₃ Gęstość: 1,5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014152 Numer CAS: 13530-50-2 |