Żel krzemionkowy, TLC o wysokiej czystości, bez spoiwa, ze wskaźnikiem fluorescencyjnym
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42765.18
42765.30
42765.18EA
170
PLN
42765.18
42765.30
Żel krzemionkowy, TLC o wysokiej czystości, bez spoiwa, ze wskaźnikiem fluorescencyjnym
Sorbenty chromatograficzne
Sorbenty do TLC
This TLC high purity grade silica gel without binder, with fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
- pH 6,5 to 7,5