Drukuj
Żel krzemionkowy, TLC o wysokiej czystości, ze spoiwem gipsowym i wskaźnikiem fluorescencyjnym
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42764.30 42764.A1
42764.30EA 850 PLN
42764.30 42764.A1
Żel krzemionkowy, TLC o wysokiej czystości, ze spoiwem gipsowym i wskaźnikiem fluorescencyjnym
Sorbenty chromatograficzne Sorbenty do TLC
This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder and fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
  • Insoluble in water
  • pH 6,5 to 7,5