Żel krzemionkowy TLC o wysokiej czystości, ze spoiwem gipsowym
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42763.18
42763.30
42763.18EA
300
PLN
42763.18
42763.30
Żel krzemionkowy TLC o wysokiej czystości, ze spoiwem gipsowym
Sorbenty chromatograficzne
Sorbenty do TLC
This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
- pH 6 to 7