Żel krzemionkowy TLC o wysokiej czystości, bez spoiwa
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42756.30
42756.A1
42756.A7
42756.30EA
809
PLN
42756.30
42756.A1
42756.A7
Żel krzemionkowy TLC o wysokiej czystości, bez spoiwa
Sorbenty chromatograficzne
Sorbenty do TLC
This TLC high purity grade silica gel without binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
- Incompatible with oxidizing agents
- Soluble in alkalies
- Insoluble in water
- pH 6 to 7