Samarium cobalt (33% Sm), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
42732.18
42732.30
42732.18EA
763
PLN
42732.18
42732.30
Samarium cobalt (33% Sm), REacton®
Samarium cobalt
CAS No.: 12017-68-4
Molecular Formula: SmCo5, Intermetallic, Magnet Alloy Additive
Physical Form: Fine Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Odour: Odourless
UN No.: UN3089
MDL No.: MFCD02091682
Formuła:
CoSm Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02091682 Numer CAS: 12017-68-4 Numer WE (dawny EINECS): 234-625-7 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,III |