chlorek jodu ∼0.22 N in glacial acetic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Iodochloride
42647.AP
42647.K2
42647.APEA
717
PLN
42647.AP
42647.K2
chlorek jodu ∼0.22 N in glacial acetic acid
chlorek jodu
CAS No.: 7790-99-0
Molecular Formula: ClI
Formula Weight: 162.36
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
UN No.: UN2920
MDL No.: MFCD00011354
Applications: For determination of iodine absorption number of fats
Formuła:
ClI MW: 162.36 g/mol Temp. Wrzenia: 97.3 Temp. topnienia: 26 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011354 Numer CAS: 7790-99-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-236-7 Jednostka: 2920 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,05039 |