Polyethylene ∼ 400 micron, low density
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42607.06
42607.14
42607.22
42607.0E
42607.36
42607.06EA
212
PLN
42607.06
42607.14
42607.22
42607.0E
42607.36
Polyethylene ∼ 400 micron, low density
Polyethylene (CAS 9002-88-4)
CAS No.: 9002-88-4
Molecular Formula: (CH2CH2)n
Physical Form: Powder
Density: 0.92
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084423
Formuła:
(CH₂CH₂)n Gęstość: 0,92 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084423 Numer CAS: 9002-88-4 Klasyfikacja Merck : 14,7567 |