Dihydrogen hexabromoosmate(IV) hydrate ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
42527.03
42527.06
42527.03EA
1680
PLN
42527.03
42527.06
Dihydrogen hexabromoosmate(IV) hydrate ≥99.9% (metals basis)
Dihydrogen hexabromoosmate(IV) hydrate
Purity: 99.9%
Molecular Formula: H2OsBr6.xH2O
Formula Weight: 352.02(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Grey-black
Melting Point: dec.
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD01863474
Formuła:
H₂OsBr₆·xH₂O Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01863474 Jednostka: 3260 ADR: 8,III |