Lanthanum(III) 2-methoxyethoxide 5% (w/v) in 2-methoxyethanol , 99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
42522.AC
42522.AE
42522.ACEA
1640
PLN
42522.AC
42522.AE
Lanthanum(III) 2-methoxyethoxide 5% (w/v) in 2-methoxyethanol , 99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Lanthanum(III) 2-methoxyethoxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 115685-56-8
Molecular Formula: C9H21LaO6
Formula Weight: 364.17
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.96
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Boiling Point: 124°
UN No.: UN1188
MDL No.: MFCD00210619
Applications: Preparation of lanthanum oxide thin films by the Sol-Gel method
Formuła:
C₉H₂₁LaO₆ MW: 364.17 g/mol Temp. Wrzenia: 124 °C Gęstość: 0.96 Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210619 Numer CAS: 115685-56-8 Jednostka: 1188 ADR: 3 III |