Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 2000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42499.AD
42499.AK
42499.K2
42499.ADEA
301
PLN
42499.AD
42499.AK
42499.K2
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 2000
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6
Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3
Flash Point: 232°(450°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.966
Refractive Index: 1.4000
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃ Temp. Wrzenia: >205 °C Temp. topnienia: < –40 °C Gęstość: 0.966 Temp. Zapłonu: 232 °C (450 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148360 Numer CAS: 9016-00-6 |