Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 1250
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42498.AD
42498.AK
42498.K2
42498.ADEA
309
PLN
42498.AD
42498.AK
42498.K2
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 1250
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6
Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3
Flash Point: 263°(505°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.935
Refractive Index: 1.3990
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -40°
Boiling Point:
Formuła:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃ Temp. Wrzenia: >205 °C Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 0.935 Temp. Zapłonu: 263 °C (505 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148360 Numer CAS: 9016-00-6 |