Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 770
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42497.AD
42497.AK
42497.K2
42497.ADEA
306
PLN
42497.AD
42497.AK
42497.K2
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 770
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
CAS No.: 9016-00-6
Molecular Formula: (CH3)3SiO(Si(CH3)2O)nSi(CH3)3
Flash Point: 135°(275°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.918
Refractive Index: 1.3970
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -40°
Boiling Point:
Formuła:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)nSi(CH₃)₃ Temp. Wrzenia: >205 °C Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 0.918 Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148360 Numer CAS: 9016-00-6 |