Amberlite® IRA-67 ion exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42253.30
42253.A1
42253.A7
42253.30EA
407
PLN
42253.30
42253.A1
42253.A7
Amberlite® IRA-67 ion exchange resin
Amberlite® IRA-67
CAS No.: 80747-90-6
Odour: Amine-like
MDL No.: MFCD00145567
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145567 Numer CAS: 80747-90-6 Klasyfikacja Merck : 14,382 |