Polyethylene oxide, M.W. 300,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
PEO
42237.14
42237.22
42237.36
42237.14EA
304
PLN
42237.14
42237.22
42237.36
Polyethylene oxide, M.W. 300,000
Polyethylene oxide
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: (-CH2CH2O-)n
Physical Form: Powder
Density: 1.21
Refractive Index: 1.4539
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 65°
MDL No.: MFCD00147979
Formuła:
(-CH₂CH₂O-)n Temp. topnienia: 65 °C Gęstość: 1.21 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00147970 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2 |