Indium(III) acetate ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42230.09
42230.18
42230.09EA
739
PLN
42230.09
42230.18
Indium(III) acetate ≥99.99% (metals basis)
Indium(III) acetate
Purity: 99.99%
CAS No.: 25114-58-3
Molecular Formula: In(OOCCH3)3
Formula Weight: 291.96
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00054347
Formuła:
C₂H₄InO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054347 Numer CAS: 25114-58-3 |