Indium oxide, tin doped (∼20% Oxide) (w/w) polymeric precursor
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 1312-43-2
Physical Form: Viscous liquid
Solubility: Soluble in hexane and toluene. Insoluble in alcohols
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00011060
Applications: Preparation of transparent electrical conducting electrodes
Temp. Zapłonu:
13 °C (55 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011060 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |