Cresyl diphenyl phosphate (mixture of analogue) mixture of isomers ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 94%
CAS No.: 26444-49-5
Molecular Formula: (CH3C6H4O)xP(O)(OC6H5)y
Flash Point: 232°(450°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.21
Refractive Index: 1.5630
Appearance: Pale yellow
Melting Point: -38°
Boiling Point: 390°
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00014920
Formuła:
C₁₉H₁₇O₄P Temp. Wrzenia: 390 °C Temp. topnienia: –38 °C Gęstość: 1,21 Temp. Zapłonu: 232 °C (450 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014920 Numer CAS: 26444-49-5 Numer WE (dawny EINECS): 247-693-8 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |