Glin ≥99% (metals basis), spheres, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42030.KN
42030.KP
42030.KNEA
534
PLN
42030.KN
42030.KP
Glin ≥99% (metals basis), spheres, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Glin
Purity: 99%
CAS No.: 7429-90-5
Molecular Formula: Alloy 1100, Al:Cu; 99+:0.12 wt%
MDL No.: MFCD00213972
Formuła:
Al Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134029 Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-072-3 |