Nickel plating solution, semi-bright finish
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
42026.AK
42026.K2
42026.AKEA
328
PLN
42026.AK
42026.K2
Nickel plating solution, semi-bright finish
Nickel plating solution
Physical Form: Liquid
Appearance: Green
UN No.: UN3287
MDL No.: MFCD00011137
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011137 Jednostka: 3287 ADR: 6.1,III |