Eicosanedioic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Icosanedioic acid
42004.04
42004.09
42004.18
42004.30
42004.04EA
370
PLN
42004.04
42004.09
42004.18
42004.30
Eicosanedioic acid
Eicosanedioic acid
CAS No.: 2424-92-2
Molecular Formula: C20H38O4
Formula Weight: 342.52
Physical Form: Powder
Melting Point: 127°
MDL No.: MFCD00059627
Formuła:
C₂₀H₃₈O₄ MW: 342.52 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00059627 Numer CAS: 2424-92-2 |