Aluminum acrylate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
42003.06
42003.14
42003.22
42003.06EA
420
PLN
42003.06
42003.14
42003.22
Aluminum acrylate
Aluminum acrylate
CAS No.: 15743-20-1
Molecular Formula: Al(H2C=CHCOO)3
Formula Weight: 243.17
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00078421
Formuła:
Al(H₂C=CHCOO)₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078421 Numer CAS: 15743-20-1 Numer WE (dawny EINECS): 239-836-8 |