Magnesium acrylate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
42002.06
42002.14
42002.22
42002.06EA
221
PLN
42002.06
42002.14
42002.22
Magnesium acrylate
Magnesium acrylate
CAS No.: 5698-98-6
Molecular Formula: C6H6MgO4
Formula Weight: 166.42
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point:
Formuła:
C₆H₆MgO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00068285 Numer CAS: 5698-98-6 Numer WE (dawny EINECS): 227-177-9 |