Drukuj
Yttrium(III) phosphate hydrate 99,99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
41991.04 41991.09
41991.04EA 447 PLN
41991.04 41991.09
Yttrium(III) phosphate hydrate 99,99
Yttrium(III) phosphate hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 34054-55-2 Molecular Formula: YPO4.xH2O Formula Weight: 183.88(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00049782
Formuła: YPO₄·xH₂O
MW: 183.88 g/mol (anhy)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049782
Numer CAS: 34054-55-2