Magnesium citrate dibasic hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41954.30
41954.A1
41954.30EA
965
PLN
41954.30
41954.A1
Magnesium citrate dibasic hydrate
Magnesium citrate dibasic hydrate
CAS No.: 119851-23-9
Molecular Formula: C6H6MgO7.xH2O
Formula Weight: 214.14(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale yellow
MDL No.: MFCD00151706
Formuła:
C₆H₆MgO₇·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151706 Numer CAS: 119851-23-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-923-9 Klasyfikacja Merck : 14,5663 |