Polyimide, film, Thickness: 0.013 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41897.GH
41897.GT
41897.HB
41897.GHEA
1650
PLN
41897.GH
41897.GT
41897.HB
Polyimide, film, Thickness: 0.013 mm
Polyimide
CAS No.: 62929-02-6
Physical Form: ≈0.1846g/100x100mm
MDL No.: MFCD00677744
Formuła:
C₃₅H₂₈N₂O₇ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01868102 Numer CAS: 62929-02-6 |