Polyimide, film, Thickness: 0.008 mm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41896.GH
41896.GT
41896.HB
41896.GHEA
1860
PLN
41896.GH
41896.GT
41896.HB
Polyimide, film, Thickness: 0.008 mm
Polyimide
CAS No.: 62929-02-6
Physical Form: ≈0.1136g/100x100mm
MDL No.: MFCD00677744
Formuła:
C₃₅H₂₈N₂O₇ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01868102 Numer CAS: 62929-02-6 |