Humic acid sodium salt 50 - 60% (as humic acid), tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41748.22
41748.36
41748.22EA
521
PLN
41748.22
41748.36
Humic acid sodium salt 50 - 60% (as humic acid), tech.
Humic acid sodium salt
Purity: 50-60%
CAS No.: 68131-04-4
Physical Form: Powder
Appearance: Black
Melting Point:
Formuła:
C₉H₈Na₂O₄ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00135560 Numer CAS: 68131-04-4 Numer WE (dawny EINECS): 268-608-0 Klasyfikacja Merck : 14,4752 |