Humic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41747.06
41747.14
41747.06EA
417
PLN
41747.06
41747.14
Humic acid ≥98%
Humic acid
CAS No.: 1415-93-6
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Dark brown
Solubility: Slightly soluble in water, with much swelling
MDL No.: MFCD00147177
Applications: Metal chelator; pigments
Formuła:
C₉H₉NO₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00147177 Numer CAS: 1415-93-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-809-6 Klasyfikacja Merck : 14,4752 |