Potassium aquapentachlororuthenate(III) (≥26,4% Ru) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
41716.03
41716.06
41716.03EA
1070
PLN
41716.03
41716.06
Potassium aquapentachlororuthenate(III) (≥26,4% Ru) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Potassium aquapentachlororuthenate(III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 14404-33-2
Molecular Formula: K2(RuCl5)(H2O)
Formula Weight: 374.55 (356.53anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Brown to red
MDL No.: MFCD00058747
Formuła:
K₂(RuCl₅)(H₂O) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00058747 Numer CAS: 14404-33-2 Numer WE (dawny EINECS): 238-374-4 |