Naphthalene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3,6-Naphthalenetrisulphonic acid, trisodium salt hydrate
41715.22
41715.36
41715.22EA
343
PLN
41715.22
41715.36
Naphthalene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt hydrate
Naphthalene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt hydrate
CAS No.: 123409-01-8
Molecular Formula: C10H5Na3O9S3.xH2O
Formula Weight: 434.31(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00149263
Formuła:
C₁₀H₅Na₃O₉S₃·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149263 Numer CAS: 123409-01-8 Numer WE (dawny EINECS): 225-962-0 |