Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. 70,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Poly(sodium-p-styrenesulphonate)
41688.18
41688.30
41688.18EA
486
PLN
41688.18
41688.30
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. 70,000
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt
CAS No.: 25704-18-1
Molecular Formula: [-CH2CH(C6H4)SO3Na)-]n
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00084449
Formuła:
[-CH₂CH(C₆H₄)SO₃Na)-]n Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084449 Numer CAS: 25704-18-1 |