Cobalt titanate (<0,15% Ni) ≥99.8% (metals basis excluding Ni)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41670.18
41670.30
41670.18EA
883
PLN
41670.18
41670.30
Cobalt titanate (<0,15% Ni) ≥99.8% (metals basis excluding Ni)
Cobalt titanate
Purity: 99.8%
CAS No.: 12017-01-5
Molecular Formula: CoTiO3, may contain small amounts of other phases
Formula Weight: 154.83
Physical Form: -325 Mesh Powder
MDL No.: MFCD00016022
Formuła:
CoO₃Ti Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016022 Numer CAS: 12017-01-5 Numer WE (dawny EINECS): 234-615-2 |