Drukuj
Polyvinylpyrrolidone cross-linked
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41631.22 41631.36
41631.22EA 487 PLN
41631.22 41631.36
Polyvinylpyrrolidone cross-linked
Polyvinylpyrrolidone cross-linked
CAS No.: 25249-54-1 Molecular Formula: (C6H9NO)n Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00149016
Formuła: C₆H₉NO
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149016
Numer CAS: 25249-54-1