Drukuj
Copper(II) methacrylate, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
41621.06 41621.14
41621.06EA 479 PLN
41621.06 41621.14
Copper(II) methacrylate, tech.
Copper(II) methacrylate
CAS No.: 19662-59-0 Molecular Formula: C8H10CuO4 Formula Weight: 233.71 Physical Form: Powder Appearance: Dark blue-green MDL No.: MFCD00080547
Formuła: C₈H₁₀CuO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00080547
Numer CAS: 19662-59-0
Numer WE (dawny EINECS): 243-211-5