Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 550
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methoxypolyethylene glycols, Methoxy poly(ethylene glycol), PEG MME, Poly(ethylene glycol) methyl ether, mPEG, Methoxypolyethylene glycols-average M.W. 1000, m-PEG-OH
41561.22
41561.36
41561.22EA
437
PLN
41561.22
41561.36
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. 550
Polyethylene glycol monomethyl ether
CAS No.: 9004-74-4
Molecular Formula: CH3(OCH2CH2)nOH
Flash Point:
Formuła:
CH₃(OCH₂CH₂)nOH Temp. topnienia: 18…20 °C Gęstość: 1.10 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00084416 Numer CAS: 9004-74-4 |