1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-imidazole
41462.03
41462.06
41462.14
41462.03EA
472
PLN
41462.03
41462.06
41462.14
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole ≥97%
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Purity: 97%
CAS No.: 54925-64-3
Molecular Formula: C9H18N2Si
Formula Weight: 182.34
Flash Point: 99°(210°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.94
Refractive Index: 1.4805
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 247-250°
MDL No.: MFCD00011682
Formuła:
C₉H₁₈N₂Si Temp. Wrzenia: 247…250 °C Gęstość: 0,94 Temp. Zapłonu: 99 °C (210 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011682 Numer CAS: 54925-64-3 Numer WE (dawny EINECS): 259-398-1 |