Potassium-tert-pentyloxide 14 - 18% (w/v) in cyclohexane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41394.14
41394.22
41394.14EA
1110
PLN
41394.14
41394.22
Potassium-tert-pentyloxide 14 - 18% (w/v) in cyclohexane
Potassium-tert-pentyloxide
CAS No.: 41233-93-6
Molecular Formula: C5H11KO
Formula Weight: 126.24
Flash Point: -18°(0°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.80
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
UN No.: UN2924
MDL No.: MFCD00064808
Applications: Coreactant for conversion of ketones to oxides
Formuła:
C₅H₁₁KO Gęstość: 0,80 Temp. Zapłonu: –18 °C (0 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064808 Numer CAS: 41233-93-6 Numer WE (dawny EINECS): 255-272-5 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |