Drukuj
Chlorhexidine gluconate 20% (w/v) roztwór wodny, not sterile
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41385.AC 41385.AE 41385.AP 41385.AY
41385.ACEA 303 PLN
41385.AC 41385.AE 41385.AP 41385.AY
Chlorhexidine gluconate 20% (w/v) roztwór wodny, not sterile
Chlorhexidine gluconate
CAS No.: 18472-51-0 Molecular Formula: C22H30Cl2N10.2C6H12O7 Formula Weight: 897.76 Physical Form: Liquid Density: 1.06 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00083599
Formuła: C₂₈H₄₄Cl₂N₁₀O₇S
Gęstość: 1,06
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083599
Numer CAS: 18472-51-0
Numer WE (dawny EINECS): 242-354-0