Drukuj
Octadecylamine hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Octadecan-1-amine hydrochloride, Stearylamine Hydrochloride
41378.06 41378.14
41378.06EA 348 PLN
41378.06 41378.14
Octadecylamine hydrochloride
Octadecylamine hydrochloride
CAS No.: 1838-08-0 Molecular Formula: CH3(CH2)17NH2.HCl Formula Weight: 305.97 Physical Form: Powder Melting Point: 160° MDL No.: MFCD00042018
Formuła: C₁₈H₃₉N
MW: 305.98 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042018
Numer CAS: 1838-08-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-410-2