Tetramethylammonium hydrogen phthalate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41360.14
41360.22
41360.14EA
496
PLN
41360.14
41360.22
Tetramethylammonium hydrogen phthalate ≥99%
Tetramethylammonium hydrogen phthalate
Purity: 99+%
CAS No.: 79723-02-7
Molecular Formula: C12H17NO4
Formula Weight: 239.27
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 148-150°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00216634
Applications: In electrolyte formulations
Formuła:
C₁₂H₁₇NO₄ MW: 239.27 g/mol Temp. topnienia: 148…150 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00216634 Numer CAS: 79723-02-7 Numer WE (dawny EINECS): 416-900-5 ADR: 6.1 III |