Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct ≥98% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41269.03
41269.06
41269.03EA
498
PLN
41269.03
41269.06
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct ≥98% (metals basis)
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct
Purity: 98%
CAS No.: 132951-93-0
Molecular Formula: Sn[OCH(CH3)2]4.C3H7OH
Formula Weight: 414.15
Physical Form: Wet solid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: ca 130° dec.
Boiling Point: 131°/1.6mm
MDL No.: MFCD00145408
Formuła:
Sn[OCH(CH₃)₂]₄·C₃H₇OH MW: 414.15 g/mol Temp. Wrzenia: 131 °C (1.6 mmHg) Temp. topnienia: ∼ 130 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145408 Numer CAS: 132951-93-0 |