Alkohol poliwinylowy, M.W. ∼ 57,000-66,000 98-99%, medium molecular weight, hydrolysed
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
PVOH, PVA, Mowiol®
41242.14
41242.22
41242.36
41242.14EA
325
PLN
41242.14
41242.22
41242.36
Alkohol poliwinylowy, M.W. ∼ 57,000-66,000 98-99%, medium molecular weight, hydrolysed
Alkohol poliwinylowy
Purity: 98-99%
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Formuła:
[-CH₂CH(OH)-]n Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081922 Numer CAS: 9002-89-5 |