Alkohol poliwinylowy, M.W. ∼ 88,000-97,000 87-89%, high molecular weight, hydrolysed
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
PVOH, PVA, Mowiol®
41240.14
41240.22
41240.36
41240.14EA
189
PLN
41240.14
41240.22
41240.36
Alkohol poliwinylowy, M.W. ∼ 88,000-97,000 87-89%, high molecular weight, hydrolysed
Alkohol poliwinylowy
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Physical Form: Solid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Formuła:
[-CH₂CH(OH)-]n Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081922 Numer CAS: 9002-89-5 |